Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
AB5320
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan 3, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo antiproteoglicano de sulfato de condroitina NG2, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, monkey, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrição geral
Proteoglicano 4 de sulfato de condroitina (UniProt: Q00657; também conhecido como proteoglicano de sulfato de condroitina NG2, antígeno tumoral específico HSNe) é codificado pelo gene Cspg4 (também conhecido como Ng2) (ID do gene: 81651) em rato. O proteoglicano de sulfato de condroitina NG2 é uma proteína de membrana tipo I de passagem única que desempenha um papel na proliferação e migração celulares e estimula a motilidade das células endoteliais durante a morfogênese microvascular. Está presente em células neurais e em tecidos extraneurais, principalmente no mesênquima em desenvolvimento. Seu nível de expressão é maior em células imaturas e proliferativas e diminui quando essas células começam a se diferenciar. É encontrado nas superfícies de uma classe incomum de células gliais dentro do sistema nervoso central maduro e em desenvolvimento, que têm as propriedades de células precursoras de oligodendrócitos. É um importante proteoglicano de sulfato de condroitina que é produzido após lesão da medula espinhal e é expresso por progenitores de oligodendrócitos e macrófagos. Relata-se também que inibe o crescimento de neuritos e colapso do cone de crescimento durante a regeneração axonal. O proteoglicano de sulfato de condroitina NG2 é sintetizado com um peptídeo sinal (aa 1-29), que é posteriormente clivado na forma madura. (Ref.: Jones, LL et al. (2002). J. Neurosci. 22(7):2792-2803).
Especificidade
Proteoglicano de sulfato de condroitina NG2. O AB5320 identifica o proteoglicano intacto e a proteína do núcleo por western blot e ELISA. Quando as células precursoras de oligodendrócitos (ou seja, células progenitoras tipo O-2A) são coradas vivas, o corante aparece como um aglomerado na superfície celular. Esse anticorpo não cora bem os oligodendrócitos diferenciados.
Imunogênio
Proteoglicano de sulfato de condroitina NG2 de rato purificado por imunoafinidade.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte proteoglicano de sulfato de condroitina NG2 usando este anticorpo antiproteoglicano de sulfato de condroitina NG2 validado para uso em ELISA, IC, IH, IP e WB.
Imunocitoquímica:
Usou-se diluição de 1:150-1:600 de um lote anterior em IC.
Imuno-histoquímica:
Usou-se diluição de 1:200 de um lote anterior em cortes congelados de cérebro de camundongo embrionário usando um anticorpo secundário conjugado com flúor Alexa. Deve-se ter cautela para evitar a fixação excessiva dos cortes de tecido Recomenda-se uma breve fixação (5-10 minutos) em PFA a 2%-4%.
Imunoprecipitação:
Foi usada a concentração de 2 μg/ml de um lote anterior em IP.
ELISA:
Foi usada uma diluição de 1:1.500-1:3.000 de um lote anterior em ELISA.
Diluições de trabalho e protocolos ideais devem ser determinados pelo usuário final
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de cérebro de rato
Análise de western blot: Uma diluição de 1:1000 deste lote detectou sulfato de condroitina NG2 em 10 μg de lisados de cérebro de rato.
Descrição-alvo
270-300 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão PBS contendo azida a 0,02%.
Anticorpo purificado por proteína A, em seguida colocado sobre uma coluna de afinidade de fibronectina.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a –20 ºC em alíquotas não diluídas a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio:
Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Células de glioma, melanoma e células endoteliais cerebrais proliferativas humanas, extratos de células gliais de rato B49 ou tecido cerebral embrionário de camundongo.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no Certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Expression analysis of genes involved in brain tumor progression driven by retroviral insertional mutagenesis in mice.
Johansson, Fredrik K, et al.
Oncogene, 24, 3896-3905 (2005)
Axonal degeneration stimulates the formation of NG2+ cells and oligodendrocytes in the mouse.
Helle H Nielsen, Rune Ladeby, Nina Dr?jdahl, Alan C Peterson, Bente Finsen
Glia null
Effects of an anti-VEGF-A monoclonal antibody on laser-induced choroidal neovascularization in mice: optimizing methods to quantify vascular changes.
Campa, C; Kasman, I; Ye, W; Lee, WP; Fuh, G; Ferrara, N
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
T Prell et al.
The European journal of neuroscience, 35(5), 652-660 (2012-03-07)
Recent studies indicate that endoplasmic reticulum (ER) stress is involved in the pathogenesis of familial and sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ER stress occurs when the ER-mitochondria calcium cycle (ERMCC) is disturbed and misfolded proteins accumulate in the ER. To
Extended access to cocaine self-administration produces long-lasting prefrontal cortex-dependent working memory impairments.
George, O; Mandyam, CD; Wee, S; Koob, GF
Neuropsychopharmacology null
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.