OP80
Anti-APC (Ab-7) Mouse mAb (CC-1)
Sinônimo(s):
Anti-Adenomatus Polyposis Coli
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
clone
CC-1, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
dilution
(Free-floating SectionsParaffin Sections)
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
- Antibody Target Gene Symbol: APC
- Target Synonym: AI047805, Apc7, AU020952, AW124434, BTPS2, DP2, DP2.5, DP3, Familial adenomatous polyposis, FAP, GS, Min, RATAPC
- Entrez Gene Name: adenomatous polyposis coli
- Hu Entrez ID: 324 (Related Antibodies: ST1150, OP62, OP47L, OP44)
- Mu Entrez ID: 11789
- RatEntrez ID: 24205
Imunogênio
Aplicação
Well suited for IHC and IF studies of oligodendrocytes and optic nerves due to the antibody′s staining of the cell body as opposed to the myelinated processes. Both frozen sections and formalin-fixed, paraffin-embedded brain sections can be used. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Positive control: Purkinje cells or cerebellum tissue
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2