MABC200
Anti-APC Antibody, clone CC-1
clone CC-1, from mouse
Sinônimo(s):
Adenomatous polyposis coli protein, APC, Deleted in polyposis 2.5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CC-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APC(324)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected APC in rat spinal cord injury tissue (McTique, D. M., et al. (2001). J Neurosci. 21(10):3392-3400.).
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1