MABN2249
Anti-CHRNA2 Antibody, clone 5B2.1
clone 5B2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2, Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 2 Subunit, Acetylcholine Receptor Nicotinic Alpha 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRNA2(1135)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human recombinant Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (CHRNA2).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade