S2532
Anti-S100B Antibody
mouse monoclonal, SH-B1
Sinônimo(s):
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, clone SH-B1, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SH-B1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
técnica(s)
dot blot: suitable using denatured-reduced preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using protease-digested sections of human tongue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Categorias relacionadas
Descrição geral
S-100 is a set of small, thermolabile, highly acidic dimer proteins of approximately 20kDa which are widely distributed in different tissues. Dimeric combinations of two chains, the α-chain (93 amino acids,10.4kDa) and the β-chain (91 amino acids, 10.5kDa), form the three known subtypes of S-100: S-100ao (αα), S-100a (αβ) and S-100b (ββ).
Monoclonal Anti-S-100 (β-subunit) (mouse IgG1 isotype) is derived from the SH-B1 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- ELISA
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?