SAB4200671
Anti-S-100 (β-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone SH-B1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, NEF, S100, S100-B, S100beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SH-B1, monoclonal
reatividade de espécies
cat, rabbit, porcine, bovine, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using immunoperoxidase labeling of pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of rabbit tongue.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100B(6285)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) (Ca2+ ion independent)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- dot blot
- immunohistochemistry.