S2657
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse
clone SH-B4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SH-B4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (: suitable)
indirect ELISA: suitable (:suitable)
western blot: 1:100-1:200 ( (using S-100B Protein, Bovine Brain))
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3