Documentos Principais
MAB079-1
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiproteína S-100, clone 15E2E2
clone 15E2E2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Calcium Binding Protein A1/B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15E2E2, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A1(6271)
Descrição geral
A proteína S-100 é membro da superfamília de proteínas de ligação ao cálcio com domínios mão-EF que é amplamente distribuída e conservada no sistema nervoso central de vertebrados. A proteína existe nas formas heterodimérica e homodimérica. As duas subunidades da proteína S-100 são produtos de genes distintos que são expressos de modo diferencial por várias células. A subunidade beta está presente em todas as células e tumores positivos para S-100. Por outro lado, a subunidade alfa é detectável apenas no coração, músculo esquelético e cérebro. Além de suas propriedades de ligação ao cálcio, a proteína S-100 tem um sítio de ligação de alta afinidade para o zinco e está envolvida na regulação da fosforilação de proteínas no cérebro. A proteína parece desempenhar um papel na diferenciação e no crescimento celular, na estrutura e função do citoesqueleto, além de ter sido associada a doenças neuropatológicas.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece aproximadamente 22 kDa (não reduzido) ou 11 kDa (reduzido) de S100. Reage com humanos, ratos, camundongos e vacas (bovino). Não foram testadas outras espécies.
Imunogênio
Epítopo: Reconhece as subunidades alfa e beta da proteína S100
Proteína S-100 bovina purificada
Aplicação
Categoria de pesquisa
Metabolismo
Imunoprecipitação:
um lote anterior desse anticorpo foi usado em imunoprecipitação (IP).
Visualização da localização celular e subcelular da proteína S-100 utilizando técnicas imuno-histoquímicas.
Imuno-histoquímica:
uma diluição 1:100-200 de um lote anterior foi usada para preparar cortes de tecido embebidos em parafina.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo da antiproteína S-100, clone 15E2E2, é um anticorpo contra a proteína S-100 para uso em IH, IH(P), IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Fisiologia muscular
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de PC12
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1000 deste anticorpo detectou S100 em 10 µg de lisado de PC12.
forma física
A IgG de camundongo é purificada por cromatografia de afinidade por proteína A de acordo com a isotipagem.
Esse anticorpo purificado por afinidade é fornecido em solução salina estéril tamponada com fosfato (pH 7,2) contendo estabilizador de anticorpo. Contém 0,01% de azida sódica.
Formato: Purificada
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido de controle positivo: Melanoma
Outras notas
Concentração: 0,5 mg/mL
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
RAGE-TXNIP axis is required for S100B-promoted Schwann cell migration, fibronectin expression and cytokine secretion.
Sbai, O; Devi, TS; Melone, MA; Feron, F; Khrestchatisky, M; Singh, LP; Perrone, L
Journal of Cell Science null
Fanni Dóra et al.
International journal of molecular sciences, 23(13) (2022-07-10)
The default mode network (DMN) plays an outstanding role in psychiatric disorders. Still, gene expressional changes in its major component, the dorsomedial prefrontal cortex (DMPFC), have not been characterized. We used RNA sequencing in postmortem DMPFC samples to investigate suicide
Immunohistochemical visualization of neurons and specific glial cells for stereological application in the porcine neocortex.
Lise Lyck, Jacob Jelsing, Pia S?ndergaard Jensen, Kate Lykke Lambertsen, Bente Pakkenberg et al.
Journal of Neuroscience Methods null
Giant schwannoma of the cheek--a comprehensive histological and immunohistochemical description of a rare tumour.
Mariusz Gajda, Olaf Zagolski, Agnieszka Jasztal, Grzegorz J Lis, Dariusz Adamek et al.
Polish Journal of Pathology : Official Journal of the Polish Society of Pathologists null
Jonathan D Verrier et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 354(2), 175-183 (2015-05-23)
The 3',5'-cAMP-adenosine pathway (3',5'-cAMP→5'-AMP→adenosine) and the 2',3'-cAMP-adenosine pathway (2',3'-cAMP→2'-AMP/3'-AMP→adenosine) are active in the brain. Oligodendrocytes participate in the brain 2',3'-cAMP-adenosine pathway via their robust expression of 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase (CNPase; converts 2',3'-cAMP to 2'-AMP). Because Schwann cells also express CNPase