O7635
Anti-Osteopontin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-OPN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
capture ELISA: 0.2-0.8 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using mouse thymus tissue sections
neutralization: 1-3 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Spp1(20750)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?