U6382
Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Ucp1 Antibody, Ucp1 Antibody - Anti-UCP-1 antibody produced in rabbit, Anti-Uncoupling Protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested sections of mouse brown adipose tissue.
western blot: 1:1,000 using mitochondrial extract of rat brown adipose tissue
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UCP1(7350)
mouse ... Ucp1(22227)
rat ... Ucp1(24860)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?