Documentos Principais
AB3242
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiPGC-1
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, Ligand effect modulator 6, PGC-1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O PGC-1 é um fator de transcrição que determina se os pré-adipócitos se diferenciarão em células adiposas marrons ou brancas. Ele interage com o PPARgama para promover a expressão de um cassete de genes que definem o fenótipo do adipócito marrom.
Especificidade
O bloqueio do peptídeo imunogênico antes do western blot aboliu completamente a detecção da banda alvo por este anticorpo policlonal de coelho.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo sintético dos aminoácidos 777-797 (extremidade C) do PGC-1 de camundongos.
Aplicação
Análise por ELISA: uma diluição de 1:75.000 de um lote anterior foi usada em ELISA.
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:300 de um lote anterior foi usada em imunocitoquímica.
Análise por imunofluorescência: Lotes representativos detectaram PGC-1α em cortes de tecidos musculares congelados de camundongos e de ratos (Gouspillou, G., et al. (2013). Longev. Healthspan. 2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007). J. Orthop. Res. 25(11):1534-1540).
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou PGC-1α em cortes flutuantes livres do prosencéfalo de camundongos (Tallaksen-Greene, S.J., et al. (2014). J Neurosci. 34(47):15658-15668).
Análise de imunoprecipitação: Lotes representativos imunoprecipitaram PGC-1α em lisados de tecidos de fígado, músculos esqueléticos e tecido adiposo marrom de camundongos (Boutant, M., et al. (2016). Cell Rep. 14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570).
Análise de western blot: Lotes representativos detectaram PGC-1α similares em tecidos do músculo esquelético humanos, de camundongos e de ratos, bem como em preparados nucleares e mitocondriais de tecido adiposo marrom de ratos (Suwa, M., et al. (2015). J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015). Front. Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015). Front Physiol. 6:51; Lombardi, A., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014). FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 306(3):C241-249).
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antiPGC-1 é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de PGC-1 também conhecido como coativador 1-alfa do PPARgama e que foi validado em ELISA, imunocitoquímica, imunofluorescência, imuno-histoquímica, imunoprecipitação e western blot.
Subcategoria de pesquisa
Fatores de transcrição
Qualidade
Avaliado por western blot em extratos de BAT de camundongos.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou PGC-1 recombinante de camundongo, bem como PGC-1 endógeno em 15 µg de lisado de extratos nucleares e de células inteiras de tecido adiposo marrom (BAT) de camundongos. O bloqueio do peptídeo imunogênico aboliu completamente a detecção da banda alvo.
Descrição-alvo
aproximadamente 100 kDa observado. 91,03/89,64/91,71/77,14 kDa (isoforma humana 1/B4/B5/L-PGG-1 alfa), 90,59 kDa (isoforma de camundongo 1, PGC-1a1), 90,62 kDa (rato), calculado.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo PBS 20 mM e 0,1% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –70 ºC a partir da data de envio em alíquotas não diluídas. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Nota de análise
Controle
Preparado nuclear de BAT
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Long-term high-fat-diet feeding induces skeletal muscle mitochondrial biogenesis in rats in a sex-dependent and muscle-type specific manner.
Gomez-Perez, Y; Capllonch-Amer, G; Gianotti, M; Llado, I; Proenza, AM
Nutrition & Metabolism null
Metformin increases the PGC-1alpha protein and oxidative enzyme activities possibly via AMPK phosphorylation in skeletal muscle in vivo.
Suwa, M; Egashira, T; Nakano, H; Sasaki, H; Kumagai, S
Journal of Applied Physiology (1985)
Differential gene expression of muscle-specific ubiquitin ligase MAFbx Atrogin-1 and MuRF1 in response to immobilization-induced atrophy of slow-twitch and fast-twitch muscles.
Okamoto T, Torii S, Machida S
The Journal of Physiological Sciences : Jps null
Endurance exercise increases the SIRT1 and peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1alpha protein expressions in rat skeletal muscle.
Masataka Suwa,Hiroshi Nakano,Zsolt Radak,Shuzo Kumagai
Metabolism, Clinical and Experimental null
Divergent skeletal muscle respiratory capacities in rats artificially selected for high and low running ability: a role for Nor1?
Stephenson, EJ; Stepto, NK; Koch, LG; Britton, SL; Hawley, JA
Journal of Applied Physiology (1985)