ST1204
Anti-PGC-1α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PGC-1α Detection Antibody, Rabbit Anti-PGC-1α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPARGC1A(10891)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (not recommended)
Immunoprecipitation (1-2 g/100-200 g total protein)
Advertência
forma física
Nota de análise
Brown adipose tissue from mice exposed to cold
Outras notas
Zhang, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem. 284, 32813.
Lai, L., et al. 2008. Genes Dev. 14, 1948.
Rodgers, J.T., et al. 2008. FEBS Lett. 582, 46.
Mazzucotelli, A., et al. 2007. Diabetes 10, 2467.
Nemoto, S., et al. 2005. J. Biol. Chem. 16, 16456.