07-2130
Anti-Ubiquitin Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Polyubiquitin-C, Ubiquitin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBC(7316)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
General Post-translation Modification
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody detected Ubiquitin on 5 µL of serum starved HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Serum starved HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1