ABS1513-I
Anti-phospho-Ubiquitin (Ser65)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ubiqutin, Ser65 phosphorylated, Ub, Ser65 phosphorylated
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer65)
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected GST-PINK1-catalyzed Ser65 phosphorylation of recombinant Ubiquitin.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected phospho-Ubiquitin (Ser65) in PINK1 expressing HeLa cells without and with CCCP treatment. (Courtesy of Dr. Noriyuki Matsuda).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected cellular ubiquitin Ser65 phosphorylation induction in 10 µg of lysate from PINK1-expressing HeLa cells upon CCCP (Cat. No. 215911) treatment.
Descrição-alvo
Ligação
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1