Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
observed mol wt ~28 kDa
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, chimpanzee, hamster, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer67)
Informações sobre genes
human ... UBB(7314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with a construct containing GST-tagged recombinant fragment of Ubiquitin phosphorylated on serine 57.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged recombinant Ubiquitin phosphorylated on serine 57, but did not react with non-phosphorylated construct. (Phospho-Ubiquitin construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho-Ubiquitin (ser57) peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1