57030-U
Coletor a vácuo Visiprep™ SPE, livre de PFAS
standard, 12-port model
Sinônimo(s):
Coletor a vácuo SPE de 12 portas para tubos de cartucho
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
UHMW PE frit
polypropylene tube
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
linha de produto
Visiprep™
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
adequação
suitable for (for PFAS testing)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Válvulas tipo parafuso patenteadas em cada porta SPE para controle preciso do fluxo
- O recipiente de vidro não se dissolve, embaça ou descolore quando exposto a solventes
- As pernas na tampa permitem que o usuário coloque facilmente a tampa sobre a superfície de trabalho quando removida do manifold
- O manômetro e válvula de sangria a vácuo resistentes a solventes tipo parafuso oferecem melhor vedação e controle de vácuo. A válvula é compatível com tubulação de vácuo de 1/4″.
- O suporte do recipiente de PP acomoda frascos de amostras automáticas; frascos de cintilação pequenos (22,75 mm de diâmetro externo recomendados); tubos de ensaio de 10 e 16 mm; e frascos volumétricos de 1, 2, 5 e 10 ml. Uma placa opcional para frascos de cintilação de 20 ml está disponível para modelos de 12 portas.
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)