About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Produtos recomendados
embalagem
pk of 6
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep™ vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)