Documentos Principais
57265
Supelco
Coletor a vácuo para SPE Visiprep
DL (Disposable Liner), 24-port model
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
PTFE frit
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Visiprep
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A SPE é uma forma de cromatografia e, assim como outras técnicas cromatográficas, o controle das taxas de vazão é essencial para manter extrações reprodutíveis. Ao contrário de outros coletores a vácuo, o sistema Visiprep contém um sistema de válvulas patenteado que permite controle preciso da vazão através de cada tubo de SPE por meio de válvulas giratórias independentes, do tipo parafuso, em cada porta dentro da tampa do coletor. Os coletores a vácuo Visiprep permitem o processamento de até 12 (versão com 12 portas) ou 24 (versão com 24 portas) amostras de SPE simultaneamente. O espaçamento entre portas é ligeiramente menor nas versões com 24 portas que nas versões com 12 portas, portanto deve-se levar em consideração o tamanho dos tubos.
O coletor a vácuo Visiprep DL (revestimento descartável) elimina a possibilidade de contaminação cruzada ao processar uma nova amostra na mesma entrada. O revestimento consiste em um eixo tipo lúer fêmea de PP que se conecta à SPE, e tubos de PTFE de parede fina que são rosqueados pela entrada de SPE. Isso garante que todas as superfícies de válvula e entrada de SPE que entram em contato com a amostra possam ser substituídas após cada extração.
Aplicação
O coletor a vácuo para SPE Visiprep foi usado para extração em fase sólida para separar polifenóis de uvas, para determinar o teor de polifenóis usando análise de LC-MS. Ele também foi usado para concentrar e purificar extratos de solventes em sedimentos de água de superfície e de esgoto. Além disso, também foi usado para extrair e determinar estrona em água usando extração em fase sólida e ensaio de imunoabsorção enzimática (SPE-ELISA).
Características e benefícios
  • Válvulas do tipo parafuso patenteadas dentro de cada porta de SPE para controle preciso da vazão
  • A bacia de vidro não se dissolve, embaça nem perde a coloração quando exposta a solventes
  • As pernas da tampa permitem ao usuário colocar com facilidade a tampa na superfície de trabalho após a sua remoção do coletor
  • A válvula medidora de vazamento de vácuo resistente a solventes, do tipo parafuso, oferece melhor vedação e controle do vácuo. A válvula usa tubos de vácuo de 1/4 polegada.
  • A estante do recipiente de coleta de PP acomoda frascos de autoamostrador; frascos de cintilação pequenos (diâm. ext. recomendado de 22,75 mm); tubos de ensaio de 10 e 16 mm e balões volumétricos de 1, 2, 5 e 10 ml. Uma placa opcional para frascos de cintilação de 20 ml está disponível para os modelos com 12 portas.
Fornecido com 100 revestimentos descartáveis (n.º de peça 57059).
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
Protocolos
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column
Determination of PAHs in Paprika Powder Using a Novel SPE Cartridge
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Conteúdo relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.