Key Documents
57250-U
Supelco
Coletor a vácuo Visiprep SPE, livre de PFAS
new
standard, 24-port model
Sinônimo(s):
Coletor a vácuo SPE de 24 portas para cartuchos
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiais
UHMW PE frit
polypropylene tube
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
linha de produto
Visiprep
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
adequação
suitable for (for PFAS Testing)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Descrição geral
Manifolds e acessórios de vácuo para extração em fase sólida (SPE) Visiprepautomatizam a preparação e limpeza de amostras líquidas de laboratóriopor extração em fase sólida. Usados com uma bomba a vácuo, um manifold Visiprep™ podeextrair até 12 ou até 24 amostras simultaneamente, aumentando significativamentea quantidade de amostras processadas e reduzindo o tempo de preparação das amostras em comparaçãocom métodos de extração líquido-líquido. Os manifolds a vácuo Visiprep possuem uma válvulade sangria a vácuo e uma tampa independentepara proporcionar controle preciso do fluxo e uso seguro e fácil.Com nossas válvulas de controle de fluxo, você pode manipular precisamente o fluxo através de cadatubo girando as válvulas de parafuso individuais incorporadas na tampa. Nossos manifolds padrãorecentemente otimizados são adequados para métodos SPE na área de testesde PFAS. Todos os componentes cruciais que contêm PFAS (por exemplo, PTFE) são substituídos poralternativas livres de PFAS, como Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE) ou aço inoxidável (guias de agulhas). Eles garantem uma baixa contaminação de fundo de PFASdurante o processo SPE. O recipiente de vidro não se dissolve, embaçaou descolore quando exposto a solventes poderosos. O rack do manifold acomodafrascos de amostras automáticas ou pequenos frascos de cintilação, tubos de ensaio de 10 mm ou 16 mm, oufrascos volumétricos de 1, 2, 5 ou 10 ml. Uma placa opcional acomoda até dez frascos de cintilação de 20 mlno modelo de 12 portas. A válvula de sangria a vácuo melhora o controle do nível de vácuo egarante um fechamento mais seguro da válvula. Esta válvula tipo parafuso é equipada comum selo cônico de polietileno de peso molecular ultra alto (agora livre de PTFE).Apertar o parafuso garante uma vedação completa sem vazamento na válvula.Afrouxar o parafuso rompe a vedação, permitindo a liberação imediata do vácuo para pararextrações ou para levantar a tampa do manifold. Quatro pernas de 2" permitem que vocêposicione a tampa sobre uma superfície de trabalho, mantendo os tubos SPEna posição vertical. Isso evita que os guias de solvente toquem a superfície de trabalhoe se danifiquem ou contaminem. O acessório de secagemno manifold é vendido separadamente, é instalado em minutos e pode ser usado com qualquergás inerte. O acessório de secagem também é útil para concentrar amostrasrecuperadas. O fluxo de gás para cada tubo pode ser ajustado de forma independente.
Aplicação
  • Nanopartículas de pullulan-doxorrubicina sensíveis ao pH carregadas com 1,1,2-triclorotrifluoretano como um novo sinérgico para ablação tumoral mediada por ultrassom focado em alta intensidade: Essa abordagem inovadora emprega 1,1,2-triclorotrifluoretano em formulações de nanopartículas para melhorar a eficácia dos tratamentos tumorais por meio de ultrassom focado de alta intensidade, demonstrando seu potencial em aplicações farmacêuticas (Li et al., 2019).
  • Análise química e avaliação de risco de dietil ftalato em bebidas alcoólicas com relação especial ao álcool não registrado: Embora se concentre principalmente no dietil ftalato, este estudo destaca o escopo mais amplo de segurança de solventes em produtos farmacêuticos, sugerindo implicações indiretas para o manuseio e avaliações de segurança de solventes como 1,1,2-triclorotrifluoretano (Leitz et al., 2009).
  • Determinação quantitativa de n-propano, iso-butano e n-butano por GC-MS em cabeça de amostra em intoxicações por inalação de fluido mais leve: Esta pesquisa demonstra o uso de técnicas analíticas avançadas para substâncias voláteis, que poderiam ser análogas às metodologias aplicadas no estudo de aspectos ambientais e de segurança de 1,1,2-triclorotrifluoretano em ambientes industriais (Bouche et al., 2002).
Características e benefícios
  • Válvulas tipo parafuso patenteadas em cada porta SPE para controle preciso do fluxo
  • O recipiente de vidro não se dissolve, embaça ou descolore quando exposto a solventes
  • As pernas na tampa permitem que o usuário coloque facilmente a tampa sobre a superfície de trabalho quando removida do manifold
  • O manômetro e válvula de sangria a vácuo resistentes a solventes tipo parafuso oferecem melhor vedação e controle de vácuo. A válvula é compatível com tubulação de vácuo de 1/4″.
  • O suporte do recipiente de PP acomoda frascos de amostras automáticas; frascos de cintilação pequenos (22,75 mm de diâmetro externo recomendados); tubos de ensaio de 10 e 16 mm; e frascos volumétricos de 1, 2, 5 e 10 ml. Uma placa opcional para frascos de cintilação de 20 ml está disponível para modelos de 12 portas.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Cheng Zhang et al.
Cell, 175(1), 212-223 (2018-09-23)
CRISPR-Cas endonucleases directed against foreign nucleic acids mediate prokaryotic adaptive immunity and have been tailored for broad genetic engineering applications. Type VI-D CRISPR systems contain the smallest known family of single effector Cas enzymes, and their signature Cas13d ribonuclease employs
Protocolos
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.