Documentos Principais
57032
Supelco
Visiprep Manifold Flow Control Valve
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
Sinônimo(s):
V.M.FLOW CONTROL VALVES 2/PK
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
linha de produto
Visiprep
Nível de qualidade
embalagem
pk of 2
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with standard 12- and 24-port models
Descrição geral
Flow control valve can help in manipulating flow through each tube by rotating individual screw-valves built into the cover.
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)