Key Documents
57035-U
Supelco
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Sinônimo(s):
V.M.VACUUM GAUGE AND VALVE
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)