Documentos Principais
57033
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Gasket
for use with 12-port model (standard and DL), pk of 2
Sinônimo(s):
V.M. GASKETS 2/PK
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
embalagem
pk of 2
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 12-port model (standard and DL)
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)