57037
Visiprep™ Manifold Collection Rack (included with standard and DL models)
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
Sinônimo(s):
V.M. COLLECTION RACK
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 12-port model
Informações legais
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated