Documentos Principais
AB5084P
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor dopaminérgico D2
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Dopamine D2 receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, monkey, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
mouse ... Drd2(13489)
rat ... Drd2(24318)
rhesus monkey ... Drd2(694181)
Descrição geral
O receptor dopaminérgico D2 é um dos cinco tipos (D1 a D5) de receptores de dopamina. A atividade deste receptor é mediada pelas proteínas G, que inibem a adenilil ciclase. Foram relatadas 2 isoformas para o receptor dopaminérgico D2, a isoforma 1 e a isoforma 2, que são expressas na glândula pituitária e no cérebro; a isoforma 1 é expressa sete vezes mais do que a isoforma 2 no núcleo caudado.
Especificidade
Específico para a forma curta e longa do receptor dopaminérgico D2. Sabe-se que o receptor dopaminérgico D2 pode ocorrer nas formas curta (D2S) e longa (D2L), que são codificadas pelas variantes de splicing de um único gene e diferem somente pela presença de 29 aminoácidos adicionais na alça citoplasmática 3 (1) intracelular. O receptor D2L é uma proteína receptora transmembranar acoplada à proteína G, de 446 aa (2). O peptídeo imunógeno não exibe homologia significativa com outros receptores dopaminérgicos (D1 e D3-D5).
Imunogênio
Uma sequência peptídica de 28 aminoácidos do receptor D2 humano dentro da alça
citoplasmática N.º 3.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antirreceptor dopaminérgico D2 é validado para uso em ELISA, IH, IP e WB para a detecção do receptor dopaminérgico D2.
Subcategoria de pesquisa
Neurotransmissores e receptores
Western blot:
1-10 µg/ml (técnica de quimioluminescência) O tamanho previsto da D2 é de aproximadamente 50 kDa. Entretanto, bandas adicionais em aproximadamente 68 e 100 kDa, entre outras, são geralmente observadas em vários tecidos (Boundy et al. 1993; Sakata et al. 1992; Farooqui et al. 199; Farooqui e Prasad 1992, BBRC; Brock et al. 1992; Farooqui e Prasad 1992, Life Sci). Deve-se carregar aproximadamente 100-400 µg de proteínas de membrana/faixa para visualizar várias bandas.
Imuno-histoquímica:
2-10 μg/ml em cortes fixados em paraformaldeído em um lote anterior.
Imuno-histoquímica:
1-20 µg/ml em cortes fixados em paraformaldeído.
Imunoprecipitação:
1-10 μg/ml usando 100-400 μg de proteína em um lote anterior. Um anticorpo produzido contra este epítopo demonstrou imunoprecipitar as formas longa e curta (2).
ELISA:
Foi usado 0,5-1,0 μg/ml (1 μg/ml do peptídeo imunógeno (número do catálogo AG221)/poço) de um lote anterior em ELISA.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de cérebro de humano.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1000 deste lote detectou receptor dopaminérgico D2 em 10 μg de lisados de cérebro de humano.
Descrição-alvo
50 kDa
forma física
Líquido policlonal de coelho purificado em PBS com BSA 0,1%.
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral de macaco, lisados de cérebro de rato
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Preweaning Mn exposure leads to prolonged astrocyte activation and lasting effects on the dopaminergic system in adult male rats.
Kern CH, Smith DR.
Synapse null
Evidence for differential cortical input to direct pathway versus indirect pathway striatal projection neurons in rats.
Lei, W; Jiao, Y; Del Mar, N; Reiner, A
The Journal of Neuroscience null
Presence of nicotinic, purinergic and dopaminergic receptors and the TASK-1 K+-channel in the mouse carotid body.
K?hlin J, Eriksson LI, Ebberyd A, Fagerlund MJ
Respiratory Physiology & Neurobiology null
Ultrastructural immunocytochemical localization of the dopamine D2 receptor and tyrosine hydroxylase in the rat ventral pallidum.
Mengual, Elisa and Pickel, Virginia M
Synapse, 43, 151-162 (2002)
Dopamine synthesis and D3 receptor activation in pancreatic ?-cells regulates insulin secretion and intracellular [Ca(2+)] oscillations.
Ustione, A; Piston, DW
Molecular Endocrinology null