ABN462
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Dopamine D2 Receptor, D2R
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Drd2(13489)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Dopamine D2 Receptor in wild-type and not in D2R knockout mouse sriatum tissue (Trifilieff, P., et al. (2011). BioTechniques. 50:111-118).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Dopamine D2 Receptor in mouse striatum tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2