MAB8754
Anticorpo antivírus da encefalite equina oriental, clone 1A4B.6
clone 1A4B.6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
EEE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
1A4B.6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
O MAb 1A4B-6 é um anticorpo IgG2b que reage com um
epítopo E1 compartilhado por todos os alfavírus. Vírus da encefalite: Cepas identificadas:
Equina oriental (EEE, do inglês Eastern Equine Encephalitis) Equina oriental da América do Norte (NJ/60);
Equina oriental da América do Sul (BeAn 5122)
Equina ocidental (WEE, do inglês Western Equine Encephalitis) Western equine (McMIllan); Highlands J (B-230);
Sindbis
Semliki Forest (Floresta de Semliki, Uganda) Semliki Forest
Encefalite equina venezuelana (VEE) 1AB (TC-83 Vaccine, Trinidad Donkey (de burros em Trinidade), PTF-39);
1C (P676); 1D (3880); 1E ( Mena II);
1F(78V-3531); 2 (Fe3-7c); 3 (Mucambo);
4 (Pixuna); 5 (Cabassou)
epítopo E1 compartilhado por todos os alfavírus. Vírus da encefalite: Cepas identificadas:
Equina oriental (EEE, do inglês Eastern Equine Encephalitis) Equina oriental da América do Norte (NJ/60);
Equina oriental da América do Sul (BeAn 5122)
Equina ocidental (WEE, do inglês Western Equine Encephalitis) Western equine (McMIllan); Highlands J (B-230);
Sindbis
Semliki Forest (Floresta de Semliki, Uganda) Semliki Forest
Encefalite equina venezuelana (VEE) 1AB (TC-83 Vaccine, Trinidad Donkey (de burros em Trinidade), PTF-39);
1C (P676); 1D (3880); 1E ( Mena II);
1F(78V-3531); 2 (Fe3-7c); 3 (Mucambo);
4 (Pixuna); 5 (Cabassou)
Imunogênio
Epítopo: Vírus
Aplicação
Detecte a proteína da encefalite equina oriental usando este anticorpo antivírus da encefalite equina oriental, clone 1A4B.6, validado para uso em ELISA, IF e inibição da hemoaglutinação.
ELISA
Imunofluorescência indireta
Inibição da hemoaglutinação
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Imunofluorescência indireta
Inibição da hemoaglutinação
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida em PBS com 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2 a 8 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Japanese encephalitis among hospitalized pediatric and adult patients with acute encephalitis syndrome in Hanoi, Vietnam 1995.
Lowry, P W, et al.
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 58, 324-329 (1998)
Detection of eastern equine encephalitis virus in infected mosquitoes using a monoclonal antibody-based antigen-capture enzyme-linked immunosorbent assay
Brown, T M, et al
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 65, 208-213 (2001)
Efficient functional pseudotyping of oncoretroviral and lentiviral vectors by Venezuelan equine encephalitis virus envelope proteins
Kolokoltsov, Andrey A, et al
Journal of virology, 79, 756-763 (2005)
A J Johnson et al.
Journal of clinical microbiology, 38(5), 1827-1831 (2000-05-02)
Monoclonal antibody (MAb)-based capture enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) for the detection of anti-arboviral immunoglobulin G (IgG ELISAs) were developed for a comprehensive array of medically important arboviruses from the Alphavirus, Flavivirus, and Bunyavirus genera. Tests were optimized and standardized so
JinZhu Ma et al.
Biotechnology journal, 16(8), e2100008-e2100008 (2021-06-28)
Western equine encephalitis virus (WEEV) causes lethal encephalitis in humans and equines, and it poses a serious public health threat in many countries. Therefore, the development of an efficient vaccine remains an important challenge for the prevention of WEEV infection.