Documentos Principais
FSUSGMMRO
Roche
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
uso
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
Nível de qualidade
Características
dNTPs included: no
hotstart
fabricante/nome comercial
Roche
embalagem
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
técnica(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
entrada
purified DNA
método de detecção
probe-based
Descrição geral
A FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) é uma mistura de reação hot start pronta para uso para qPCR e RT-qPCR em todos os sistemas de PCR em tempo real que requerem normalização com ROX.
O SYBR® Green I é um corante específico para DNA dupla-fita. Durante cada fase da síntese de DNA, o corante SYBR® Green I, que é incluído na mistura de reação, liga-se aos produtos de PCR amplificados. O amplicon pode ser detectado por sua fluorescência.
Demonstrou-se que os protocolos hot start melhoram significativamente a especificidade, a sensibilidade e o rendimento da PCR. Grupos bloqueadores termoinstáveis em alguns resíduos de aminoácidos da Taq DNA polimerase FastStart tornam a enzima modificada inativa em temperatura ambiente (+15 ºC a +25 °C). Portanto, não há alongamento durante o período quando os primers podem se ligar de maneira inespecífica. A Taq DNA polimerase FastStart é ativada por meio da remoção dos grupos bloqueadores em uma temperatura alta (ou seja, uma etapa de pré-incubação a +95 °C).
Aplicação
A FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) pode ser usada para amplificação e detecção de qualquer alvo de DNA ou cDNA, inclusive aqueles com alto teor de GC ou AT.
Combine esta mistura-mestre com o kit de síntese de cDNA Transcriptor First Strand (Roche) para obter excelentes resultados em qRT-PCR de duas etapas.
A FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) foi usada em qRT-PCR e qPCR
Características e benefícios
  • Melhore a especificidade e a sensibilidade do PCR.
Minimize a formação de produtos de amplificação não específicos.
  • Evite a superestimação dos resultados de qPCR.
Elimine produtos de amplificação não específicos e dímeros de primers que aumentam a quantidade de SYBR Green I ligado quantificado.
  • Amplifique e detecte uma ampla gama de alvos de DNA e cDNA.
Amplifique fragmentos com até 500 pb de comprimento, inclusive aqueles com alto teor de GC ou AT.
  • Economize tempo e esforço no preparo de qPCR.
Elimine a necessidade de misturar componentes, titular MgCl2 ou realizar outras etapas de otimização dispendiosas.
  • Evite falsos positivos resultantes de contaminação por transferência.
Use esta mistura contendo dUTP com uracil-DNA glicosilase para eliminar o DNA contaminante transferido de reações de PCR anteriores.
Componentes
Mistura-mestre 2x concentrada FastStart Universal SYBR Green Master (Rox), que contém a Taq DNA polimerase FastStart, tampão de reação, nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP, dUTP), SYBR Green I e um corante de referência.
Qualidade
Teste de função: Todos os lotes são testados quanto ao seu desempenho em qPCR usando três modelos: um com alto teor de GC, um com alto teor de AT e um modelo longo (cerca de 440 pb).
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
FastStart is a trademark of Roche
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
USP18 establishes the transcriptional and anti-proliferative interferon α/β differential.
Veronique F N, et al.
The Biochemical Journal, 446(3), 509-516 (2012)
Restoration of miR-7 expression suppresses the growth of Lewis lung cancer cells by modulating epidermal growth factor receptor signaling.
Li J, et al.
Oncology Reports, 32(6), 2511-2516 (2014)
A novel deletion of IGF1 in a patient with idiopathic short stature provides insight Into IGF1 haploinsufficiency.
Batey L, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(1), E153-E159 (2014)
Assessment of mTOR-dependent translational regulation of interferon stimulated genes.
Livingstone M, et al.
PLoS ONE, 10(7), e0133482-e0133482 (2015)
The Kruppel-like factor 15 as a molecular link between myogenic factors and a chromosome 4q transcriptional enhancer implicated in facioscapulohumeral dystrophy.
Dmitriev P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(52), 44620-44631 (2011)
Artigos
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Conteúdo relacionado
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR, or quantitative reverse transcription PCR, combines the effects of reverse transcription and quantitative PCR or real-time PCR to amplify and detect specific targets. RT-qPCR has a variety of applications including quantifying gene expression levels, validating RNA interference (RNAi), and detecting pathogens such as viruses.