AB1597P
Anti-Vesicular Monoamine Transporter 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
VMAT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC18A1(6570) , VAT1(10493)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL VMAT1 peptide (Catalog Number AG250)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2