Key Documents
ABN1647
Sigma-Aldrich
AntiVGluT1
from rabbit
Sinônimo(s):
Vesicular glutamate transporter 1, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoautoradiography: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC17A7(57030)
Descrição geral
Transportador vesicular de glutamato 1 (UniProt: também conhecido como VGluT1, cotransportador de fosfato inorgânico dependente de Na(+) específico do cérebro, membro 7 da família 17 de carreadores de soluto) é codificado pelo gene Slc17a7 (também conhecido como Bnpi, Vglut1) (ID do gene: 116638) em rato. VGLUT1 é uma proteína da membrana da vesícula sináptica de passagens múltiplas que media a captação de glutamato nas vesículas sinápticas nos terminais nervosos pré-sinápticos das células neuronais excitatórias. Os transportadores de glutamato mediam a captação de glutamato nas vesículas sinápticas e são impulsionados por um gradiente eletroquímico de prótons gerados pela H+-ATPase vacuolar. Foram relatadas duas isoformas de VGLUT1, as quais são produzidas por splicing alternativo. O VGLUT1 é expresso no cerebelo, no córtex cerebral e no hipocampo. A expressão da isoforma VGLUT2 aumenta acentuadamente durante os dez primeiros dias de vida pós-natal e também aumenta com os números crescentes de células de rodopsina na retina. Foi demonstrado que tanto o VGLUT1 quanto o VGLUT2 são expressos de forma proeminente no cérebro adulto, entretanto, durante as duas primeiras semanas de desenvolvimento pós-natal, a expressão de VGLUT2 predomina. A expressão de VGLUT1 torna-se essencial para a sobrevivência no momento da transição do desenvolvimento de VGLUT2 para VGLUT1. Camundongos nocaute para VGLUT1 morrem na idade em que ocorre um forte aumento da expressão de VGLUT1 por meio das sinapses de VGLUT1 recém-emergentes, bem como uma substituição da isoforma anteriormente predominante VGLUT2 nos neurônios cerebelares, do hipocampo e corticais. (Ref.: Wojcik, SM et al. (2004). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(18): 7158-7163).
Especificidade
Este anticorpo policlonal de coelho detecta o transportador vesicular de glutamato 1 no cérebro humano, de camundongo e de rato. Ele tem como alvo um epítopo com 14 aminoácidos da região da extremidade C.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a 14 aminoácidos da região C-terminal do transportador vesicular de glutamato 1 (VGLUT1) de rato.
Aplicação
Análise por imunoautorradiografia: um lote representativo detectou VGLUT1 no tecido do corpo estriado e do hipocampo de ratos e camundongos (cortesia do Dr. Salah el mestikawy PhD, do DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH)).
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou VGLUT1 no córtex pré-frontal de um participante controle representativo e de um paciente com doença de Alzheimer (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Análise de western blot: um lote representativo detectou VGLUT1 no transportador de glutamato 1 em extratos do putâmen de rato e humano (Kashani, A., et. al. (2007). Neurobiol Agining 28(4):568-78) e no córtex pré-frontal de controles, comprometimento cognitivo leve, Alzheimer em estágio inicial (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Análise por imunofluorescência: um lote representativo detectou VGLUT1 no tecido do corpo estriado e do hipocampo de camundongos (cortesia do Dr.Salah el mestikawy PhD, do DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH)).
Análise por imunofluorescência: um lote representativo detectou VGLUT1 no corpo estriado de ratos (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Análise por imunoautorradiografia: um lote representativo detectou VGLUT1 em cortes coronais do córtex frontal do cérebro de ratos (Herzog, E., et. al. (2004). Neuroscience. 123(4):983-1002) e em cortes sagitais do cérebro de ratos (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Análise de western blot: um lote representativo detectou VGLUT1 em células BON com expressão estável de VGLUT1 (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo antiVGLUT1, N.º do cat. ABN1647, é um anticorpo policlonal de coelho altamente específico direcionado ao transportador vesicular de glutamato 1 e foi testado em imunoautorradiografia, imunofluorescência imuno-histoquímica e western blot.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral de camundongo.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou VGLUT1 em 20 µg de lisado de tecido cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 55 kDa observado; 61,67 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Antissoro policlonal de coelho com 0,05% de azida sódica e glicerol 50%.
Formato: Não purificado
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Liqiang Chen et al.
eLife, 11 (2022-07-02)
The presynaptic protein α-synuclein (αSyn) has been suggested to be involved in the pathogenesis of Parkinson's disease (PD). In PD, the amygdala is prone to develop insoluble αSyn aggregates, and it has been suggested that circuit dysfunction involving the amygdala
Hang Zhou et al.
British journal of anaesthesia, 126(6), 1141-1156 (2021-03-02)
Both animal and retrospective human studies have linked extended and repeated general anaesthesia during early development with cognitive and behavioural deficits later in life. However, the neuronal circuit mechanisms underlying this anaesthesia-induced behavioural impairment are poorly understood. Neonatal mice were
Swagata Ghatak et al.
eLife, 8 (2019-11-30)
Human Alzheimer's disease (AD) brains and transgenic AD mouse models manifest hyperexcitability. This aberrant electrical activity is caused by synaptic dysfunction that represents the major pathophysiological correlate of cognitive decline. However, the underlying mechanism for this excessive excitability remains incompletely
Brooke N Bender et al.
Neuropharmacology, 182, 108403-108403 (2020-11-17)
Cue exposure therapy (CET) reduces craving induced by drug-associated cues in individuals with substance use disorders. A preclinical model of CET, cue extinction, similarly reduces cue-induced cocaine seeking in rodent self-administration models; however, those models may not capture the habitual