Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
G2N70
Sigma-Aldrich
Kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Sinônimo(s):
Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
uso
sufficient for 70 purifications
características do produto alternativo mais ecológico
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA puro de diversas espécies vegetais. O kit GenElute combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O kit de purificação de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA genômico puro de diversas espécies vegetais. Este kit combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga.
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações a jusante (downstream), como PCR, digestão por enzimas de restrição, clonagem e southern blot.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Aplicação
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações sensíveis a jusante (downstream), como:
  • PCR
  • digestão por endonuclease de restrição
  • clonagem
  • Southern blot
The purified genomic DNA is ready for immediate use in sensitive downstream applications such as:
  • PCR
  • restriction endonuclease digestion
  • cloning
  • Southern blots
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit has been used:
  • in the purification of genomic DNA isolated from neem tissues
  • to extract genomic DNA from embryos
  • to isolate DNA from plant samples
Características e benefícios
  • Material de partida: Até 100 mg de tecido vegetal
  • Rendimento previsto: Até 20 μg
  • Volume de eluição: 100 a 200 μl
  • Tempo necessário: < 40 min
  • Tratamento com RNase necessário: Não
Princípio
Vários microgramas de DNA podem ser obtidos de até 100 mg de tecido fresco ou 10 mg de material liofilizado em menos de uma hora. O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga. O DNA purificado tem mais de 20 kb de comprimento.
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Comparative Analysis of the Genomic DNA Isolation Methods on Inula sp.(Asteraceae)
SEViNDiK E, et al.
Notulae Scientia Biologicae, 8(4), 451-455 (2016)
The optimization of voltage parameter for tissue electroporation in somatic embryos of Astragalus chrysochlorus (Leguminosae)
Turgut-Kara N and Ari S
African Journal of Biotechnology, 9(29), 4584-4588 (2010)
Václav Bačovský et al.
International journal of molecular sciences, 23(5) (2022-03-11)
Young sex chromosomes possess unique and ongoing dynamics that allow us to understand processes that have an impact on their evolution and divergence. The genus Silene includes species with evolutionarily young sex chromosomes, and two species of section Melandrium, namely
M D Bennett et al.
Annals of botany, 107(3), 467-590 (2011-01-25)
The amount of DNA in an unreplicated gametic chromosome complement is known as the C-value and is a key biodiversity character of fundamental significance with many practical and predictive uses. Since 1976, Bennett and colleagues have assembled eight compilations of
Michael T Raissig et al.
The Plant cell, 23(1), 16-26 (2011-02-01)
Genomic imprinting results in monoallelic gene expression in a parent-of-origin-dependent manner. It is achieved by the differential epigenetic marking of parental alleles. Over the past decade, studies in the model systems Arabidopsis thaliana and maize (Zea mays) have shown a
Artigos
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Protocolos
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
Conteúdo relacionado
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.