Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
G2N350
Sigma-Aldrich
Kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute
greener alternative
sufficient for 350 purifications
Sinônimo(s):
Miniprep de DNA genômico vegetal, Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
uso
sufficient for 350 purifications
características do produto alternativo mais ecológico
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto tem composição química inerentemente mais segura comparado ao uso padrão de fenol e clorofórmio para fazer extrações de DNA.
O kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA puro de diversas espécies vegetais. O kit GenElute combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O kit de purificação de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA genômico puro de diversas espécies vegetais. Este kit combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga.
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações a jusante (downstream), como PCR, digestão por enzimas de restrição, clonagem e southern blot.
Aplicação
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações sensíveis a jusante (downstream), como:
  • PCR
  • digestão por endonuclease de restrição
  • clonagem
  • Southern blot
Características e benefícios
  • Material de partida: Até 100 mg de tecido vegetal
  • Rendimento previsto: Até 20 μg
  • Volume de eluição: 100 a 200 μl
  • Tempo necessário: < 40 min
  • Tratamento com RNase necessário: Não
Princípio
Vários microgramas de DNA podem ser obtidos de até 100 mg de tecido fresco ou 10 mg de material liofilizado em menos de uma hora. O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga. O DNA purificado tem mais de 20 kb de comprimento.
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Minal Mhatre
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 11013, 435-453 (2012-11-28)
Pineapple (Ananas comosus L., Merr.) is a commercially important crop, grown in the tropical and subtropical regions. However, the crop is faced with postharvest damage and poor varietal and nutritional improvement. Being a vegetatively propagated crop, conventional breeding programs take
Catherine Ravel et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 112(4), 738-743 (2005-12-20)
A previous study in wheat (Triticum aestivum L.) identified two candidate genes controlling a quantitative trait locus (QTL) for high-molecular-weight glutenin subunit (HMW-GS) GluBx. These candidates were Glu-B1-1, the structural gene coding for Glu1Bx, and the B homoeologous gene coding
V Roussel et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 108(5), 920-930 (2003-11-14)
A set of 41 wheat microsatellite markers (WMS), giving 42 polymorphic loci (two loci on each chromosome), was used to describe genetic diversity in a sample of 559 French bread wheat accessions (landraces and registered varieties) cultivated between 1800 and
Jochen C Reif et al.
TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik, 111(5), 838-845 (2005-07-22)
It has been claimed that the system that delivers the products of plant breeding reduces the diversity of cultivated varieties leading to an increased genetic vulnerability. The main goal of our study was to monitor the temporal trends in genetic
Catherine Ravel et al.
Functional & integrative genomics, 6(4), 310-321 (2006-03-29)
Wheat prolamin-box binding factor (WPBF) was shown to be an activator of Triticum aestivum L. storage protein genes. Three homoeologous genes encoding this transcription factor were isolated from a bacterial artificial chromosome genomic library and sequenced. The genes all have
Protocolos
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.