Documentos Principais
STRN250
Sigma-Aldrich
Kit de RNA total vegetal Spectrum
greener alternative
sufficient for 250 purifications
Sinônimo(s):
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 250 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
RNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto contém química inerentemente mais segura.
O kit de RNA total vegetal Spectrum utiliza princípios químicos de lise e ligação, além de um formato conveniente de ′ligar-lavar-e-eluir′ baseado em colunas para purificar até 100 μg de RNA total a partir de 100 mg de tecido em cerca de 30 minutos. O rendimento típico varia de 20–60 μg.
Após o tecido ser moído para formar um pó fino em nitrogênio líquido, as células são lisadas e os detritos celulares são física e quimicamente separados do RNA endógeno. Em seguida, o RNA é ligado a um substrato de sílica sustentado por uma coluna e passa por diversas etapas de lavagem para remover os contaminantes remanescentes.
O RNA total é eluído da coluna e usado em aplicações típicas, como northern blot e RT- e qRT-PCR.
Aplicação
O kit de RNA total vegetal Spectrum® foi usado:
  • para extrair RNA de material moído em nitrogênio líquido
  • para isolar RNA total de plântulas mutantes e wt (tipo selvagem)
  • para extrair RNA total de amostras de folhas
  • para extrair RNA de todos os tecidos vegetais
Características e benefícios
  • Rende até 60 μg de RNA concentrado puro por preparado
  • O protocolo eficiente permite a purificação de RNA em 30 minutos ou menos
  • Concebido especialmente para pesquisa com tecidos vegetais difíceis
Informações legais
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iodine and Selenium Biofortification with Additional Application of Salicylic Acid Affects Yield, Selected Molecular Parameters and Chemical Composition of Lettuce Plants (Lactuca sativa L. var. capitata).
Smolen S
Frontiers in Plant Science, 7, 1553-1553 (2016)
Transcriptomic Analysis of Drought-Sensitive and Tolerant Genotypes of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.)
Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics, 79(6), 160-165 (2018)
Gregory S Jensen et al.
Journal of experimental botany, 68(3), 499-511 (2017-02-17)
Thigmomorphogenesis is a stereotypical developmental alteration in the plant body plan that can be induced by repeatedly touching plant organs. To unravel how plants sense and record multiple touch stimuli we performed a novel forward genetic screen based on the
Zhonghua Li et al.
The New phytologist, 226(6), 1738-1752 (2020-02-06)
The cotton fibre serves as a valuable experimental system to study cell wall synthesis in plants, but our understanding of the genetic regulation of this process during fibre development remains limited. We performed a genome-wide association study (GWAS) and identified
Anantha Peramuna et al.
Biochemical and biophysical research communications, 500(2), 418-422 (2018-04-17)
Securing a molecular toolbox including diverse promoters is essential for genome engineering. However, native promoters have limitations such as the available number or the length of the promoter. In this work, three short synthetic promoters were characterized by using the
Conteúdo relacionado
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.