Documentos Principais
STRN10
Sigma-Aldrich
Kit de RNA total vegetal Spectrum
greener alternative
sufficient for 10 purifications
Sinônimo(s):
Plant Total RNA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 10 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
RNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de RNA total vegetal Spectrum utiliza princípios químicos de lise e ligação, além de um formato conveniente de ′ligar-lavar-e-eluir′ baseado em colunas para purificar até 100 μg de RNA total a partir de 100 mg de tecido em cerca de 30 minutos. O rendimento típico varia de 20–60 μg.
Após o tecido ser moído para formar um pó fino em nitrogênio líquido, as células são lisadas e os detritos celulares são física e quimicamente separados do RNA endógeno. Em seguida, o RNA é ligado a um substrato de sílica sustentado por uma coluna e passa por diversas etapas de lavagem para remover os contaminantes remanescentes.
O RNA total é eluído da coluna e usado em aplicações típicas, como northern blot e RT- e qRT-PCR.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry.
Características e benefícios
  • Rende até 60 μg de RNA concentrado puro por preparado
  • O protocolo eficiente permite a purificação de RNA em 30 minutos ou menos
  • Concebido especialmente para pesquisa com tecidos vegetais difíceis
Informações legais
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
DNase I Amplification Grade
Sigma-Aldrich
AMPD1
DNase I
KAPA SYBR® FAST suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Roche
SFUKB
KAPA SYBR® FAST
Elsa Góngora-Castillo et al.
Methods in enzymology, 517, 139-159 (2012-10-23)
Development of next-generation sequencing, coupled with the advancement of computational methods, has allowed researchers to access the transcriptomes of recalcitrant genomes such as those of medicinal plant species. Through the sequencing of even a few cDNA libraries, a broad representation
Qun Cheng et al.
Frontiers in plant science, 11, 272-272 (2020-04-08)
Soybean [Glycine max (L.) Merr.] is an important crop for oil and protein resources worldwide, and its farming is impacted by increasing soil salinity levels. In Arabidopsis the gene EARLY FLOWERING 3 (ELF3), increased salt tolerance by suppressing salt stress
De novo Assembly of Leaf Transcriptome in the Medicinal Plant Andrographis paniculata.
Cherukupalli N
Frontiers in Plant Science, 7, 1203-1203 (2016)
Genomic approaches for interrogating the biochemistry of medicinal plant species.
Gongora-Castillo E
Methods in Enzymology, 517, 139-159 (2012)
Doug J Hinchliffe et al.
BMC genomics, 12, 445-445 (2011-09-10)
Cotton fiber length is an important quality attribute to the textile industry and longer fibers can be more efficiently spun into yarns to produce superior fabrics. There is typically a negative correlation between yield and fiber quality traits such as
Conteúdo relacionado
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.