83913
RNA isolation kit
BioUltra, for molecular biology
Sinônimo(s):
Ribonucleic acid isolation kit
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Content: Denaturating solution, phenol saturated with H2O, β-mercaptoethanol, chloroform:isoamyl alcohol, 2 M sodium acetate, isopropanol, and instruction manual.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Heart, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?