Key Documents
STRN50
Sigma-Aldrich
Kit de RNA total vegetal Spectrum
greener alternative
sufficient for 50 purifications
Sinônimo(s):
Plant total RNA extraction kit, Plant total RNA isolation kit, Plant total RNA purification kit
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 50 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
RNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto contém química inerentemente mais segura.
O kit de RNA total vegetal Spectrum utiliza princípios químicos de lise e ligação, além de um formato conveniente de ′ligar-lavar-e-eluir′ baseado em colunas para purificar até 100 μg de RNA total a partir de 100 mg de tecido em cerca de 30 minutos. O rendimento típico varia de 20–60 μg.
Após o tecido ser moído para formar um pó fino em nitrogênio líquido, as células são lisadas e os detritos celulares são física e quimicamente separados do RNA endógeno. Em seguida, o RNA é ligado a um substrato de sílica sustentado por uma coluna e passa por diversas etapas de lavagem para remover os contaminantes remanescentes.
O RNA total é eluído da coluna e usado em aplicações típicas, como northern blot e RT- e qRT-PCR.
Aplicação
O kit de RNA total vegetal Spectrum® foi usado para isolar RNA do tecido de fibras moídas de fibra de algodão cultivado, a partir de tecidos de Neem e de Sarracenia, uma planta insetívora.
Características e benefícios
  • Rende até 60 μg de RNA concentrado puro por preparado
  • O protocolo eficiente permite a purificação de RNA em 30 minutos ou menos
  • Concebido especialmente para pesquisa com tecidos vegetais difíceis
Informações legais
SabreLite is a registered trademark of Pelican Products, Inc.
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Visite a Biblioteca de Documentos
S B Gould et al.
Proceedings. Biological sciences, 286(1909), 20191491-20191491 (2019-08-23)
Pyruvate : ferredoxin oxidoreductase (PFO) and iron only hydrogenase ([Fe]-HYD) are common enzymes among eukaryotic microbes that inhabit anaerobic niches. Their function is to maintain redox balance by donating electrons from food oxidation via ferredoxin (Fd) to protons, generating H2
Emir Islamovic et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(1), 42-54 (2014-09-17)
Ustilago maydis, causal agent of corn smut disease, is a dimorphic fungus alternating between a saprobic budding haploid and an obligate pathogenic filamentous dikaryon. Maize responds to U. maydis colonization by producing tumorous structures, and only within these does the
Transcriptome analysis of sarracenia, an insectivorous plant.
Srivastava A
DNA Research : An International Journal for Rapid Publication of Reports on Genes and Genomes, 18(4), 253-261 (2011)
Asfaw Degu et al.
BMC plant biology, 19(1), 69-69 (2019-02-13)
Grape leaves provide the biochemical substrates for berry development. Thus, understanding the regulation of grapevine leaf metabolism can aid in discerning processes fundamental to fruit development and berry quality. Here, the temporal alterations in leaf metabolism in Merlot grapevine grown
Erin M Rehrig et al.
Frontiers in plant science, 5, 407-407 (2014-09-06)
Plant responses to insects and wounding involve substantial transcriptional reprogramming that integrates hormonal, metabolic, and physiological events. The ability to respond differentially to various stresses, including wounding, generally involves hormone signaling and trans-acting regulatory factors. Evidence of the importance of
Artigos
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
Conteúdo relacionado
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.