Key Documents
C2112
Sigma-Aldrich
Column Preparation Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
forma
liquid
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
The Column Preparation Solution maximizes binding of the DNA to the membrane resulting in more consistent yields in GenElute kits.
Nota de preparo
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
preparação de amostras
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter