Documentos Principais
NA0410
Sigma-Aldrich
Kit Maxiprep de plasmídeos, livre de endotoxinas GenElute HP
greener alternative
sufficient for 25 preparations
Sinônimo(s):
Gen Elute, Kit de plasmídeo sem endotoxinas GenElute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 25 preparations
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA extraction: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O Kit Maxiprep de plasmídeo sem endotoxinas GenElute HP oferece um método simples e rápido para isolar o DNA de plasmídeo sem de endotoxinas a partir de culturas recombinantes de E. coli. O kit usa um formato a vácuo com uma coluna de filtro para limpeza rápida do lisado bacteriano e uma coluna de sílica para captura de DNA de plasmídeo. Uma solução proprietária liga o DNA do plasmídeo à coluna de ligação e, ao mesmo tempo, impede a adsorção de endotoxinas. A tecnologia permite que o usuário atinja de forma consistente níveis de endotoxina inferiores a 0,1 unidade de endotoxina por μg de DNA de plasmídeo.
O DNA sem endotoxinas de alta qualidade está pronto para uso imediato nas aplicações mais exigentes, incluindo transfecção com células sensíveis a endotoxinas.
Aplicação
O kit Maxiprep com plasmídeo livre de endotoxinas GenElute HP foi usado no isolamento de plasmídeos do fígado suíno e de células competentes de Escherichia coli.
Características e benefícios
  • Até 1,2 mg de DNA plasmidial com número elevado de cópias com níveis de endotoxina de ≤0,1 UE/μg
  • De células peletizadas a plasmídeo purificado em apenas 35 minutos
  • Formato a vácuo conveniente
Princípio
Uma cultura de E. coli recombinante de um dia para o outro é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento de lise alcalina com SDS modificada. O lisado é clarificado por filtração, seguida pela adição de uma solução de ligação que foi otimizada para preparados de plasmídeo livres de endotoxinas. O DNA de plasmídeo é, em seguida, capturado em sílica, enquanto as endotoxinas são impedidas de adsorver à membrana. Duas etapas de lavagem removem os contaminantes. Por fim, o DNA ligado é eluído em água livre de endotoxinas. O DNA de plasmídeo recuperado está predominantemente em sua forma superenrolada. O teor de RNA e DNA genômico fica abaixo dos níveis detectáveis por eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio.
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Successful liver-directed gene delivery by ERCP-guided hydrodynamic injection (with videos)
Kumbhari V, et al.
Gastrointestinal Endoscopy, 88(4), 755-763 (2018)
Towards a metalloprotease-DNA vaccine against piscine cryptobiosis caused by Cryptobia salmositica
Tan CW, et al.
Parasitology Research, 102(2), 265-275 (2008)
Keith Hansen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (64)(64), e3304-e3304 (2012-06-27)
Genome editing is a powerful technique that can be used to elucidate gene function and the genetic basis of disease. Traditional gene editing methods such as chemical-based mutagenesis or random integration of DNA sequences confer indiscriminate genetic changes in an
Paul A Beare et al.
Journal of bacteriology, 191(5), 1369-1381 (2008-12-31)
Coxiella burnetii is a gram-negative obligate intracellular bacterium and the causative agent of human Q fever. The lack of methods to genetically manipulate C. burnetii significantly impedes the study of this organism. We describe here the cloning and characterization of
João M Furtado et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(11), 6856-6862 (2012-09-07)
Toxoplasma gondii, the parasite responsible for ocular toxoplasmosis, accesses the retina from the bloodstream. We investigated the dendritic cell as a potential taxi for T. gondii tachyzoites moving across the human retinal endothelium, and examined the participation of adhesion molecules
Conteúdo relacionado
Perform rapid isolation of endotoxin-free plasmid DNA using a streamlined procedure that can be completed in as fast as 35 minutes. The GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit delivers high plasmid recoveries with levels of endotoxin that are consistently below the industry standard of 0.1 EU/µg.