PLD35
GenElute™ Plasmid Midiprep Kit
sufficient for 35 purifications
Sinônimo(s):
Gen Elute, GenElute™ Plasmid Kit, midiprep plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 35 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Aplicação
Outras notas
Princípio
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?