NA0200
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit
sufficient for 25 purifications
Sinônimo(s):
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit, HP midiprep kit, fast midiprep kit, fast plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, ultrafast plasmid isolation kit, Gen Elute
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 25 purifications
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- From harvested bacterial culture to pure plasmid DNA in 30 minutes or less
- Up to 350 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
- Contains fewer plastic components, reducing the amount of waste
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing
Conteúdo relacionado
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.