Documentos Principais
MAB386
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiproteína básica da mielina, a.a. 82-87
culture supernatant, clone 12, Chemicon®
Sinônimo(s):
MBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Descrição geral
Os dois principais componentes da mielina do SNC são a proteína básica da mielina (MBP) e a proteína proteolipídica (PLP), ocorrendo em proporções aproximadamente equimolares. Existem muitos distúrbios neurológicos associados a deficiências na montagem e estrutura da mielina. Por exemplo, a esclerose múltipla é uma doença humana causada por diversos fatores, mas, em geral, se caracteriza pela degradação da bainha de mielina. A MBP, de modo geral, se refere à isoforma de 18,5 kDa, que é uma das proteínas mais abundantes na bainha de mielina do SNC adulto humano e bovino. Geneticamente, a MBP é um produto do processamento diferencial (splicing) de um único transcrito de mRNA. Existem 4 isoformas em humanos, de 21,5, 20,2, 18,5, e 17,2 kDa. Assim, as MBP estão presentes em múltiplas isoformas, parte de uma grande família de proteínas expressas no desenvolvimento, translocáveis e com níveis altos de modificação pós-tradução, com diversos possíveis ligantes. Estruturalmente, a MBP exibe uma forma predominantemente desorganizada, com mais de 75% em espiral aleatória. Outras funções da mielina que não estão relacionadas ao SNC incluem a indução de insulina e a liberação de glucagon das ilhotas pancreáticas.
Especificidade
Reage com a MBP de todas as espécies testadas, inclusive humanos, bovinos, ovelhas, coelhos, camundongos, ratos, porcos da índia e galinhas.
Reage com a MBP de todas as espécies testadas. Reage fracamente com peptídeos que terminam na fen 91 onde a ligação fen-fen 91-92 foi quebrada. O peptídeo sintético 82-99 reage muito bem, assim como a MBP intacta. Mapeado na região DENPVV.
Imunogênio
Epítopo: a.a. 82-87
Proteína básica da mielina bovina
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica:
um lote anterior deste anticorpo foi usado em cortes congelados.
ELISA/RIA:
uma diluição de 1:1000 de um lote anterior deste anticorpo foi usada em ELISA/RIA (radioimunoensaio).
Western blot:
identifica uma banda de 18-20 kDa em western blots.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiproteína básica da mielina, a.a. 82-87, é um anticorpo contra a proteína básica da mielina para uso em ELISA, IC, IH, RIA e WB.
Subcategoria de pesquisa
Marcadores neuronais e gliais
Neuroquímica e neurotrofinas
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisados de cérebro de camundongo.
Análise de Western Blot:
uma diluição de 1:500 deste lote de anticorpo detectou quatro isoformas da MBP em 10 µg de lisados de cérebro de camundongo.
Descrição-alvo
18-20 kDa
forma física
Líquido contendo 0,1% de azida sódica.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Tecido cerebral
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
An ankyrinG-binding motif is necessary and sufficient for targeting Nav1.6 sodium channels to axon initial segments and nodes of Ranvier.
Gasser, A; Ho, TS; Cheng, X; Chang, KJ; Waxman, SG; Rasband, MN; Dib-Hajj, SD
The Journal of Neuroscience null
Neural transplantation of human MSC and NT2 cells in the twitcher mouse model.
J Croitoru-Lamoury, K R Williams, F M J Lamoury, L A Veas, B Ajami, R M Taylor, B J Brew
Cytotherapy null
The novel BTB/POZ and zinc finger factor Zbtb45 is essential for proper glial differentiation of neural and oligodendrocyte progenitor cells.
Sodersten, E; Lilja, T; Hermanson, O
Cell Cycle null
Critical role for PAR1 in kallikrein 6-mediated oligodendrogliopathy.
Burda, JE; Radulovic, M; Yoon, H; Scarisbrick, IA
Glia null
Recombinant spider silk matrices for neural stem cell cultures.
Michalina Lewicka,Ola Hermanson,Anna U Rising
Biomaterials null