AB9348
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-C76307, Anti-Hmbpr, Anti-R75289, Anti-golli-mbp, Anti-jve, Anti-mld, Anti-shi
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, Chemicon®, from chicken
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:50-1:100 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2