MAB1567
Anti-Myelin Associated Glycoprotein Antibody, clone 513
clone 513, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
513, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, frog, bovine, chicken, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAG(4099)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
20 μg/mL of a previous lot was used on western blot under non-reducing conditions only.{See Ellezam, 2003}
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of a previous lot was used, methanol fixation required.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative image from a previous lot.
Mouse anti-Myelin Associated Glycoprotein [MAG] (Catalog Number MAB1567) localization of MAG in rat hippocampus. Photo courtesy of Dr. Robert Sloviter, University of Arizona.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat hippocampus tissue, rat brain lysate, PC12 cells.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2