MAB388
Anti-Myelin Proteolipid Protein Antibody, CT, clone PLPC1
clone PLPC1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
PLP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PLPC1, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLP1(5354)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunocytochemistry: 4% PFA fixed cells, 5-10 minutes room temperature. Use 0.1% triton in block only to allow antibody access to C-terminal epitope.
Immunohistology on fresh frozen sections or 4% PFA fixed, frozen tissues. Epitope is internal, use 0.1-0.2% triton X-100 in the blocking step for permeabilization.
Immunohistochemistry in paraffin: works best with lightly fixed tissues, or Bouin′s fixed material, although there are reports of traditional formalin fixation also working with antigen recovery. {Mathis, et al 2003}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.