NE1019
Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Myelin basic protein antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMI-99, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
guinea pig (weakly), mammals
não deve reagir com
chicken, porcine
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000)
Advertência
Outras notas
Shin, R.W., et al. 1991. Lab. Invest.64, 693.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1