06-574
Anti-TrkA Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, tyrosine kinase receptor A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ntrk1(59109)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μg of a previous lot immunoprecipitated TrkA from 500 μg of PC-12 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
10 μg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for TrkA in PC-12 cells fixed with 4% paraformaldehyde.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected TrkA in RIPA lysates from human A431 cells; a previous lot detected TrkA in mouse 3T3 and rat PC-12 cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1