Documentos Principais
NA0800
Sigma-Aldrich
Kit Gigaprep para plasmídeos GenElute HP Select
greener alternative
sufficient for 5 preparations
Sinônimo(s):
Gen Elute, Kit para plasmídeos GenElute HP
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 5 preparations
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA extraction: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto tem composição química inerentemente mais segura comparado ao uso padrão de fenol e clorofórmio para fazer extrações de DNA.
O kit Gigaprep de plasmídeos HP Select GenElute oferece um método simples, rápido e econômico para isolar DNA plasmidial livre de endotoxinas de culturas de E. coli recombinante. Até 15 mg de DNA plasmidial com alto número de cópias com ≤0,1 unidade de endotoxinas/μg de DNA plasmidial podem ser recuperados de culturas de E. coli em 1,2 a 2,5 l do caldo Luria (LB) ou 600 ml a 1,2 l do meio Terrific Broth (TB) menos de 2 horas depois da coleta das células. Observe que o rendimento efetivo depende da cepa, do plasmídeo e do meio de cultura utilizados.
Uma cultura de E. coli recombinante de um dia para o outro é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento de lise alcalina com SDS modificada. O lisado é clarificado por filtração, seguida pela adição de uma solução de ligação otimizada para preparados de plasmídeo livres de endotoxinas. Em seguida, o DNA plasmidial é capturado em uma membrana de sílica na presença de alto teor de sal, ao passo que a adsorção de endotoxinas à membrana é impedida. Os contaminantes são removidos com três etapas de lavagem. Por fim, o DNA ligado é eluído em água livre de endotoxinas.
O DNA está pronto para uso imediato em aplicações como digestão por enzimas de restrição, clonagem, sequenciamento, PCR e transfecção de linhagens celulares sensíveis a endotoxinas.
Aplicação
O DNA sem endotoxinas de alta qualidade vem pronto para uso imediato nas aplicações mais exigentes, incluindo transfecção com células sensíveis a endotoxinas e pesquisa em terapia gênica.
O kit Gigaprep para plasmídeos GenElute® HP Select foi usado para purificar plasmídeos.
Características e benefícios
  • Até 15 mg com níveis de endotoxina de ≤ 0,1 UE/μg
  • De células peletizadas a plasmídeo purificado em apenas 90 minutos
  • Formato de vácuo sem precipitação em etanol
  • Capaz de purificar DNA plasmidial com baixo, médio ou alto número de cópias
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • G3671GenElute HP Pro Gigaprep Binding ColumnSDS
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Lungs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Plasmid DNA-coding p62 as a bone effective anti-inflammatory/anabolic agent.
Sabbieti MG
Oncotarget, 6(6), 3590-3599 (2015)
V D Boppana et al.
Parasite immunology, 31(6), 287-295 (2009-06-06)
Mosquitoes represent the most important vector for transmitting pathogens that cause human disease. Central to pathogen transmission is the ability to divert the host immune system away from Th1 and towards Th2 responsiveness. Identification of the mosquito factor(s) critical for