Documentos Principais
NA0400
Sigma-Aldrich
Kit Maxiprep de plasmídeos, livre de endotoxinas GenElute HP
greener alternative
sufficient for 10 preparations
Sinônimo(s):
Gen Elute, Kit de plasmídeo sem endotoxinas GenElute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
uso
sufficient for 10 preparations
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
DNA extraction: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O Kit Maxiprep de plasmídeo sem endotoxinas GenElute HP oferece um método simples e rápido para isolar o DNA de plasmídeo sem de endotoxinas a partir de culturas recombinantes de E. coli. O kit usa um formato a vácuo com uma coluna de filtro para limpeza rápida do lisado bacteriano e uma coluna de sílica para captura de DNA de plasmídeo. Uma solução proprietária liga o DNA do plasmídeo à coluna de ligação e, ao mesmo tempo, impede a adsorção de endotoxinas. A tecnologia permite que o usuário atinja de forma consistente níveis de endotoxina inferiores a 0,1 unidade de endotoxina por μg de DNA de plasmídeo.
O DNA sem endotoxinas de alta qualidade está pronto para uso imediato nas aplicações mais exigentes, incluindo transfecção com células sensíveis a endotoxinas.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Características e benefícios
  • Até 1,2 mg de DNA plasmidial com número elevado de cópias com níveis de endotoxina de ≤0,1 UE/μg
  • De células peletizadas a plasmídeo purificado em apenas 35 minutos
  • Formato a vácuo conveniente
Princípio
Uma cultura de E. coli recombinante de um dia para o outro é coletada por centrifugação e submetida a um procedimento de lise alcalina com SDS modificada. O lisado é clarificado por filtração, seguida pela adição de uma solução de ligação que foi otimizada para preparados de plasmídeo livres de endotoxinas. O DNA de plasmídeo é, em seguida, capturado em sílica, enquanto as endotoxinas são impedidas de adsorver à membrana. Duas etapas de lavagem removem os contaminantes. Por fim, o DNA ligado é eluído em água livre de endotoxinas. O DNA de plasmídeo recuperado está predominantemente em sua forma superenrolada. O teor de RNA e DNA genômico fica abaixo dos níveis detectáveis por eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio.
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dale Cowley et al.
eLife, 4 (2015-09-04)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of selected experiments from a number of high-profile papers in the field of cancer biology. The papers, which were published between 2010
Keith Hansen et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (64)(64), e3304-e3304 (2012-06-27)
Genome editing is a powerful technique that can be used to elucidate gene function and the genetic basis of disease. Traditional gene editing methods such as chemical-based mutagenesis or random integration of DNA sequences confer indiscriminate genetic changes in an
Paul A Beare et al.
Journal of bacteriology, 191(5), 1369-1381 (2008-12-31)
Coxiella burnetii is a gram-negative obligate intracellular bacterium and the causative agent of human Q fever. The lack of methods to genetically manipulate C. burnetii significantly impedes the study of this organism. We describe here the cloning and characterization of
João M Furtado et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(11), 6856-6862 (2012-09-07)
Toxoplasma gondii, the parasite responsible for ocular toxoplasmosis, accesses the retina from the bloodstream. We investigated the dendritic cell as a potential taxi for T. gondii tachyzoites moving across the human retinal endothelium, and examined the participation of adhesion molecules
Tri-Hung Nguyen et al.
International journal of oncology, 41(3), 829-838 (2012-06-14)
Overexpression of TMPRSS4, a cell surface-associated transmembrane serine protease, has been reported in pancreatic, colorectal and thyroid cancers, and has been implicated in tumor cell migration and metastasis. Few reports have investigated both TMPRSS4 gene expression levels and the protein
Conteúdo relacionado
Perform rapid isolation of endotoxin-free plasmid DNA using a streamlined procedure that can be completed in as fast as 35 minutes. The GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit delivers high plasmid recoveries with levels of endotoxin that are consistently below the industry standard of 0.1 EU/µg.