Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
G2N10
Sigma-Aldrich
Kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute
greener alternative
sufficient for 10 purifications
Sinônimo(s):
Gen Elute
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
uso
sufficient for 10 purifications
características do produto alternativo mais ecológico
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de miniprep de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA puro de diversas espécies vegetais. O kit GenElute combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O kit de purificação de DNA genômico vegetal GenElute oferece uma forma simples e conveniente de isolar DNA genômico puro de diversas espécies vegetais. Este kit combina as vantagens de um sistema à base de sílica com o formato microspin e elimina a necessidade de usar resinas caras, tratamento de RNase e compostos orgânicos perigosos, como fenol e clorofórmio.
O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga.
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações a jusante (downstream), como PCR, digestão por enzimas de restrição, clonagem e southern blot.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Aplicação
O DNA genômico purificado está pronto para uso imediato em aplicações sensíveis a jusante (downstream), como:
  • PCR
  • digestão por endonuclease de restrição
  • clonagem
  • Southern blot
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit has been used:
  • in isolation of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal spores DNA
  • in the purification of cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)-extracted genomic DNA
  • in genomic DNA isolation from leaves
Características e benefícios
  • Material de partida: Até 100 mg de tecido vegetal
  • Rendimento previsto: Até 20 μg
  • Volume de eluição: 100 a 200 μl
  • Tempo necessário: < 40 min
  • Tratamento com RNase necessário: Não
Princípio
Vários microgramas de DNA podem ser obtidos de até 100 mg de tecido fresco ou 10 mg de material liofilizado em menos de uma hora. O tecido vegetal é rompido por meio de trituração em nitrogênio líquido, e o DNA é liberado com detergente e agente caotrópico. As proteínas, os polissacarídeos e os detritos celulares são eliminados usando um procedimento de precipitação de 10 minutos, seguido de centrifugação através de uma coluna de filtração, que está incluída no kit. O DNA genômico é purificado ainda com um procedimento de ligação a sílica/lavagem/eluição em colunas de rotação para microcentrífuga. O DNA purificado tem mais de 20 kb de comprimento.
Outras notas
Para informações adicionais, visite o site www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stefanie P Glaeser et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 63(Pt 2), 777-782 (2012-05-15)
A Gram-positive-staining, aerobic, endospore-forming bacterium, isolated from a necrotic wound of a 35-year-old man was studied in detail to determine its taxonomic position. Based on 16S rRNA gene sequence similarity comparisons, strain CCUG 53270(T) was grouped into the genus Paenibacillus
Phytohormone interplay controls proliferation of in vitro cultivated cells of Arabidopsis thaliana ethylene-insensitive mutants.
N S Stepanchenko et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 442, 46-49 (2012-03-20)
Amit Kumar Gupta et al.
Gene, 487(2), 156-159 (2011-08-11)
Isolation of intact and pure genomic DNA (gDNA) is essential for many molecular biology applications. It is difficult to isolate pure DNA from mature trees of hot and dry desert regions because of the accumulation of high level of polysaccharides
S Gadiou et al.
Virus genes, 44(2), 349-355 (2011-12-17)
A rapid method for detection, discrimination and quantification of wheat and barley strains of wheat dwarf virus (WDV) was successfully developed. The sensitivity of quantification of the wheat and barley strains of WDV ranged from an average of 1.2 ×
Stefanie P Glaeser et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 63(Pt 2), 521-525 (2012-04-24)
A Gram-staining-negative, rod-shaped, non-spore-forming bacterium, designated strain E103(T), was isolated from the skin of the medical leech Hirudo verbana. 16S rRNA gene sequence analysis showed that the isolate was closely related to species of the genus Castellaniella. Castellaniella ginsengisoli DCY36(T)
Protocolos
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.