C2730
Cellulase from Trichoderma reesei
aqueous solution, ≥700 units/g
Sinônimo(s):
Celluclast®, Celluclast® 1.5L
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Trichoderma reesei)
Nível de qualidade
forma
aqueous solution
atividade específica
≥700 units/g
peso molecular
68 kDa
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
densidade
1.10-1.30 g/mL
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Cellulase from Trichoderma reesei is produced by submerged fermentation of a selected strain of the fungus Trichoderma reesei and catalyzes the breakdown of cellulose into glucose, cellobiose, and higher glucose polymers. It corresponds to a molecular mass of 68 kDa with optimum pH and temperature of 6 and 52° C, respectively.
Aplicação
- for aqueous extraction of oil from corn germ
- in the enzymatic hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse (SSB)
- in the enzymatic digestion of paper grids
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves