219466
CELLULYSIN™ Cellulase, Trichoderma viride
Sinônimo(s):
β-D-glucosidase, endo-β-1,4 glucanase, cellobiohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fungus (Trichoderma viride)
Formulário
solid
atividade específica
≥10,000 units/g dry wt.
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
transformation: suitable
cor
yellow-white
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to digest transgenic BY-2 cells exposed to paraformaldehyde fixation
- in the enzyme mix used for in situ hybridization to plant chromosomes
- in the enzyme solution for the transformation of Phytophthora species
- to isolate intact cells and protoplasts from plant tissues
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Tomita, Y., et al. 1968. J. Ferment. Technol.46, 701.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1